M32607
Methyl 5-bromovalerate
97%
About This Item
Formule linéaire :
Br(CH2)4COOCH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
195.05
Beilstein:
1749649
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Produits recommandés
Essai
97%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.463 (lit.)
Densité
1.363 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
COC(=O)CCCCBr
InChI
1S/C6H11BrO2/c1-9-6(8)4-2-3-5-7/h2-5H2,1H3
Clé InChI
RAVVJKCSZXAIQP-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
210.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
99 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves