129100
Ethyl 5-bromovalerate
98% (contains silver wool as stabilizer)
Synonyme(s) :
5-Bromopentanoic acid ethyl ester, Ethyl 5-bromopentanoate
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
98% (contains silver wool as stabilizer)
Forme
liquid
Contient
(Contains silver wool as stabilizer)
Indice de réfraction
n20/D 1.458 (lit.)
Point d'ébullition
104-109 °C/12 mmHg (lit.)
Densité
1.321 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
bromo
ester
Chaîne SMILES
CCOC(=O)CCCCBr
InChI
1S/C7H13BrO2/c1-2-10-7(9)5-3-4-6-8/h2-6H2,1H3
Clé InChI
AFRWBGJRWRHQOV-UHFFFAOYSA-N
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
219.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
104 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter