Principaux documents
L332828
(4-OXO-5-(3-PHENYL-2-PROPENYLIDENE)-2-THIOXO-1,3-THIAZOLIDIN-3-YL)ACETIC ACID
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C14H11NO3S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
305.377
Numéro MDL:
Autres remarques