Principaux documents
L172677
N-(4-BUTYLPHENYL)-2-IODOACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C12H16INO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
317.172
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique