I26809
Isopropyl sulfide
99%
Synonyme(s) :
Diisopropyl sulfide
About This Item
Produits recommandés
Pureté
99%
Indice de réfraction
n20/D 1.4379 (lit.)
Point d'ébullition
120 °C/763 mmHg (lit.)
Densité
0.814 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CC(C)SC(C)C
InChI
1S/C6H14S/c1-5(2)7-6(3)4/h5-6H,1-4H3
Clé InChI
XYWDPYKBIRQXQS-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
44.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
7 °C - closed cup