Key Documents
O7007
Sigma-Aldrich
Dioctyl sulfide
96%
Synonyme(s) :
Octyl sulfide
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)7S(CH2)7CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
258.51
Numéro Beilstein :
1701624
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
96%
Indice de réfraction
n20/D 1.462 (lit.)
Point d'ébullition
180 °C/10 mmHg (lit.)
Densité
0.842 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCCCCCCCSCCCCCCCC
InChI
1S/C16H34S/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-16H2,1-2H3
Clé InChI
LOXRGHGHQYWXJK-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
110 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter