I10457
3-Iodopropionic acid
95%
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
95%
Pf
80-83 °C (lit.)
Chaîne SMILES
OC(=O)CCI
InChI
1S/C3H5IO2/c4-2-1-3(5)6/h1-2H2,(H,5,6)
Clé InChI
KMRNTNDWADEIIX-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Autres remarques
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges