101281
3-Bromopropionic acid
97%
Synonyme(s) :
2-Carboxyethyl bromide, 3-Bromopropanoic acid, beta-bromopropionic acid
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
97%
Pf
58-62 °C (lit.)
Densité
1.48 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
OC(=O)CCBr
InChI
1S/C3H5BrO2/c4-2-1-3(5)6/h1-2H2,(H,5,6)
Clé InChI
DHXNZYCXMFBMHE-UHFFFAOYSA-N
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
150.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
66 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges