H48409
3-Hydroxy-4-nitrobenzoic acid
95%
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
95%
Pf
229-231 °C (lit.)
Chaîne SMILES
OC(=O)c1ccc(c(O)c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H5NO5/c9-6-3-4(7(10)11)1-2-5(6)8(12)13/h1-3,9H,(H,10,11)
Clé InChI
XLDLRRGZWIEEHT-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable