H16205
Homophthalic acid
98%
Synonyme(s) :
α-Carboxy-o-toluic acid, 2-Carboxyphenylacetic acid
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
98%
Pf
178-182 °C (lit.)
Chaîne SMILES
OC(=O)Cc1ccccc1C(O)=O
InChI
1S/C9H8O4/c10-8(11)5-6-3-1-2-4-7(6)9(12)13/h1-4H,5H2,(H,10,11)(H,12,13)
Clé InChI
ZHQLTKAVLJKSKR-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable