Key Documents
GF64526665
Nickel-copper alloy, Ni70Cu30
powder, 150micron max. particle size, atomized, 500g, 98%
Synonyme(s) :
NI076011
About This Item
Code UNSPSC :
11101711
Nomenclature NACRES :
NA.23
Pureté
98%
Forme
powder (atomized)
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 645-266-65
Poids
500 g
Taille max. des part.
150 μm