Key Documents
GF12125450
Nickel-copper alloy, Ni70Cu30
powder, 150micron max. particle size, atomized, 100g, 98%
Synonyme(s) :
NI076011
About This Item
Code UNSPSC :
11101711
Nomenclature NACRES :
NA.23
Pureté
98%
Forme
powder (atomized)
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 121-254-50
Poids
100 g
Taille max. des part.
150 μm
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable