GF07217119
Copper/nickel
foil, Cu 70%/Ni 30%, thickness 0.016 mm, length 2 m, coil width 192 mm
Synonyme(s) :
CU130240
Forme
foil
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 072-171-19
Longueur
2 m
Largeur de la bobine
192 mm
Épaisseur
0.016 mm