Key Documents
GF62084224
Vanadium carbide
powder, 45 max. part. size (micron), weight 50 g, purity 99%
Synonyme(s) :
V 516010
About This Item
Code UNSPSC :
12352103
Nomenclature NACRES :
NA.23
Pureté
99%
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 620-842-24
Poids
50 g
Taille max. des part.
45 (micron)