Key Documents
GF25723313
Niobium carbide
powder, max. particle size 45 micron, weight 100 g, purity 99%
Synonyme(s) :
NB516010
About This Item
Code UNSPSC :
12352103
Nomenclature NACRES :
NA.23
Pureté
99%
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 257-233-13
Poids
100 g
Taille max. des part.
45 μm
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable