Key Documents
399531
Sigma-Aldrich
Molybdenum carbide
−325 mesh, 99.5%
About This Item
Formule linéaire :
Mo2C
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
203.89
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352300
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Niveau de qualité
Pureté
99.5%
Forme
powder
Taille des particules
−325 mesh
Chaîne SMILES 
[Mo]=C=[Mo]
InChI
1S/C.2Mo
Clé InChI
QIJNJJZPYXGIQM-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable