Principaux documents
GF32455964
Platinum/Rhodium
wire, Pt 94%/Rh 6%, 0.50 mm diameter, length 0.1 m, temper annealed
Synonyme(s) :
PT075130
About This Item
Code UNSPSC :
11101711
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
wire
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 324-559-64
Longueur
0.1 m
Diamètre
0.50 mm