Key Documents
GF70529104
Platinum/Rhodium
wire, 0.015 mm diameter, Pt87%/Rh13%, length 5 m, temper annealed
Synonyme(s) :
PT035050
About This Item
Code UNSPSC :
11101711
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
wire
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 705-291-04
Longueur
5 m
Diamètre
0.015 mm