242608
4-Acetoxybenzaldehyde
97%
Synonyme(s) :
4-Formylphenyl acetate
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.538 (lit.)
Point d'ébullition
152-153 °C/17 mmHg (lit.)
Densité
1.168 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
aldehyde
ester
Chaîne SMILES
CC(=O)Oc1ccc(C=O)cc1
InChI
1S/C9H8O3/c1-7(11)12-9-4-2-8(6-10)3-5-9/h2-6H,1H3
Clé InChI
SEVSMVUOKAMPDO-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter