D221201
Tetradecanedioic acid
99%
Synonyme(s) :
Dodecanedicarboxylic acid
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
99%
Forme
powder
Pf
124-127 °C (lit.)
Chaîne SMILES
OC(=O)CCCCCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C14H26O4/c15-13(16)11-9-7-5-3-1-2-4-6-8-10-12-14(17)18/h1-12H2,(H,15,16)(H,17,18)
Clé InChI
HQHCYKULIHKCEB-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable