D186007
2,2-Dimethylsuccinic acid
99%
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
99%
Forme
crystals
Pf
138-142 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CC(C)(CC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C6H10O4/c1-6(2,5(9)10)3-4(7)8/h3H2,1-2H3,(H,7,8)(H,9,10)
Clé InChI
GOHPTLYPQCTZSE-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable