Key Documents
D129402
Sigma-Aldrich
2′,4′-Dimethoxyacetophenone
97%
Synonyme(s) :
Resacetophenone dimethyl ether
About This Item
Formule linéaire :
(CH3O)2C6H3COCH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
180.20
Numéro Beilstein :
511947
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
97%
Forme
crystals
Point d'ébullition
288 °C (lit.)
Pf
37-40 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
COc1ccc(C(C)=O)c(OC)c1
InChI
1S/C10H12O3/c1-7(11)9-5-4-8(12-2)6-10(9)13-3/h4-6H,1-3H3
Clé InChI
VQTDPCRSXHFMOL-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable