Key Documents
630594
Sigma-Aldrich
2′,4′,6′-Trimethoxyacetophenone
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C11H14O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
210.23
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
98-102 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
ketone
Chaîne SMILES 
COc1cc(OC)c(C(C)=O)c(OC)c1
InChI
1S/C11H14O4/c1-7(12)11-9(14-3)5-8(13-2)6-10(11)15-4/h5-6H,1-4H3
Clé InChI
KPZWHZSIXZXDMW-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable