C24604
3-Chlorobenzoic acid
ReagentPlus®, ≥99%
Synonyme(s) :
m-Chlorobenzoic acid
Gamme de produits
ReagentPlus®
Pureté
≥99%
Forme
powder
Pf
153-157 °C (lit.)
Chaîne SMILES
OC(=O)c1cccc(Cl)c1
InChI
1S/C7H5ClO2/c8-6-3-1-2-5(4-6)7(9)10/h1-4H,(H,9,10)
Clé InChI
LULAYUGMBFYYEX-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3