C109207
1,5-Cyclooctadiene
contains 50-150 ppm 4-tert-Butylcatechol, 99%
Synonyme(s) :
1,5-COD, cis-1,5-Cyclooctadiene, COD
About This Item
Produits recommandés
Pression de vapeur
25.8 mmHg ( 37.7 °C)
6.8 mmHg ( 25 °C)
Niveau de qualité
Pureté
99%
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
431 °F
Contient
50-150 ppm 4-tert-Butylcatechol as stabilizer
50-150 ppm 4-tert-Butylcatechol
Indice de réfraction
n20/D 1.493 (lit.)
Point d'ébullition
149-150 °C (lit.)
Pf
−69 °C (lit.)
Densité
0.882 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
C1CC=CCCC=C1
InChI
1S/C8H12/c1-2-4-6-8-7-5-3-1/h1-2,7-8H,3-6H2/b2-1-,8-7-
Clé InChI
VYXHVRARDIDEHS-QGTKBVGQSA-N
Application
- Bis(Aluminyl)Magnesium: A Source of Nucleophilic or Radical Aluminium-Centred Reactivity.: Investigates 1,5-Cyclooctadiene′s ability to stabilize reactive intermediates in metal complexes, which is crucial for developing new pharmaceutical agents and enhancing ligand efficiency in transition metal catalysis (Griffin et al., 2024).
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
100.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
38 °C - closed cup