140961
1,2-Dibromopropane
97%
Synonyme(s) :
Propylene dibromide
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
97%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.519 (lit.)
Point d'ébullition
140-142 °C (lit.)
Pf
−55 °C (lit.)
Solubilité
organic solvents: miscible
water: slightly soluble
Densité
1.937 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CC(Br)CBr
InChI
1S/C3H6Br2/c1-3(5)2-4/h3H,2H2,1H3
Clé InChI
XFNJYAKDBJUJAJ-UHFFFAOYSA-N
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
122.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
50 °C - closed cup