Key Documents
B71608
Sigma-Aldrich
2-Bromomesitylene
98%
Synonyme(s) :
2-Bromo-1,3,5-trimethylbenzene
About This Item
Formule linéaire :
1,3,5-(CH3)3C6H2Br
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
199.09
Numéro Beilstein :
1907245
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
98%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.552 (lit.)
Point d'ébullition
225 °C (lit.)
Pf
2 °C (lit.)
Densité
1.301 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Cc1cc(C)c(Br)c(C)c1
InChI
1S/C9H11Br/c1-6-4-7(2)9(10)8(3)5-6/h4-5H,1-3H3
Clé InChI
RRTLQRYOJOSPEA-UHFFFAOYSA-N
Description générale
2-Bromomesitylene can be used as a reactant for carbon-carbon bond formation and cleavage reactions.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Nitrile-group transfer from solvents to aryl halides. novel carbon- carbon bond formation and cleavage mediated by palladium and zinc species
Luo FH, et al.
Organometallics, 17, 1025-1030 (1998)
Karlee L Bamford et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 49(48), 17571-17577 (2020-11-25)
The synthesis and isolation of the first stable C-B-N-substituted borinium [MesBNiPr2][B(C6F5)4] (2) is described. Compound 2 was shown to react with isothiocyanate and carbodiimides, effecting B-C insertion to afford nitrilium (4) and borenium amidinate salts, respectively. The borinium cation [MesBNiPr2]+