ALD00588
N-(1-methylcyclohexyl)-4-(methylthio)aniline
About This Item
Produits recommandés
Application
This hindered amine was accessed via a recent publication reported by Baran and coworkers using an innovative hydroamination method.
Produit(s) apparenté(s)
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 4
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Certificats d'analyse (COA)
Désolés, nous n'avons pas de COA pour ce produit disponible en ligne pour le moment.
Déjà en possession de ce produit ?
Contenu apparenté
Baran Group offers zinc-based reagents for versatile transformations in organic synthesis.
Baran Group offers zinc-based reagents for versatile transformations in organic synthesis.
Baran Group offers zinc-based reagents for versatile transformations in organic synthesis.
Baran Group offers zinc-based reagents for versatile transformations in organic synthesis.