ALD01654
3-((2-methoxypyridin-3-yl) amino)-3-methylbutan-1-ol
About This Item
Forme
liquid
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CC(CCO)(C)NC1=CC=CN=C1OC
InChI
1S/C11H18N2O2/c1-11(2,6-8-14)13-9-5-4-7-12-10(9)15-3/h4-5,7,13-14H,6,8H2,1-3H3
Clé InChI
DORIBENRPNIVDI-UHFFFAOYSA-N
Application
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Certificats d'analyse (COA)
Désolés, nous n'avons pas de COA pour ce produit disponible en ligne pour le moment.
Déjà en possession de ce produit ?
Contenu apparenté
Baran Group offers zinc-based reagents for versatile transformations in organic synthesis.
Baran Group offers zinc-based reagents for versatile transformations in organic synthesis.
Baran Group offers zinc-based reagents for versatile transformations in organic synthesis.
Baran Group offers zinc-based reagents for versatile transformations in organic synthesis.