Key Documents
95755
Sigma-Aldrich
m-Xylylene diisocyanate
technical, ≥90% (GC)
Synonyme(s) :
1,3-Bis(isocyanatomethyl)benzene
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C10H8N2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
188.18
Numéro Beilstein :
781825
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Qualité
technical
Pureté
≥90% (GC)
Forme
liquid
Point d'ébullition
88-90 °C/0.02 mmHg (lit.)
Densité
1.202 g/mL at 20 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
amine
isocyanate
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
O=C=NCc1cccc(CN=C=O)c1
InChI
1S/C10H8N2O2/c13-7-11-5-9-2-1-3-10(4-9)6-12-8-14/h1-4H,5-6H2
Clé InChI
RTTZISZSHSCFRH-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 2 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1A - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 1 Inhalation
Organes cibles
Respiratory Tract
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
107.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
42 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Les clients ont également consulté
Suansuan Wang et al.
Soft matter, 13(45), 8609-8617 (2017-11-08)
A new class of bisurea derivatives bearing tetrahydroxy groups have been proven to be non-gelators in water and various organic solvents even under long-term sonication or efficient heating treatment. We found that it is possible to trigger physical gelation behaviour