935395
N-(3-Azidopropyl)biotinamide
≥95%
Synonyme(s) :
(3aS,4S,6aR)-N-(3-Azidopropyl)hexahydro-2-oxo-1H-thieno[3,4-d]imidazole-4-pentanamide, 1H-Thieno[3,4-d]imidazole-4-pentanamide, N-(3-azidopropyl)hexahydro-2-oxo-, (3aS,4S,6aR)-, N-(3-Azidopropyl)biotinamide
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥95%
Forme
solid
Couleur
white to beige
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
[N-]=[N+]=NCCCNC(=O)CCCCC1SCC2NC(=O)NC12
InChI
InChI=1S/C13H22N6O2S/c14-19-16-7-3-6-15-11(20)5-2-1-4-10-12-9(8-22-10)17-13(21)18-12/h9-10,12H,1-8H2,(H,15,20)(H2,17,18,21)/t9-,10-,12-/m0/s1
Application
Caractéristiques et avantages
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable