929778
Poly(ethylene glycol) diacrylamide
Mn 6000
Synonyme(s) :
PEG diacrylamide, PEG hydrogel, PEGDAAm
About This Item
Produits recommandés
Forme
fine powder
Niveau de qualité
Poids mol.
Mn 6000
average Mn 6000
Contient
≥50 ppm MEQH as inhibitor
Couleur
white to off-white
Solubilité
deionized water: 20 wt. % at 23 °C
Extrémité Ω
acrylamide
Extrémité α
acrylamide
Catégories apparentées
Description générale
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable