929808
Poly(ethylene glycol) diacrylamide
average MN 2,000, acrylamide, MEHQ as stabilizer
Synonyme(s) :
PEG diacrylamide, PEG hydrogel, PEGDAAm, Polyethylene glycol
About This Item
Produits recommandés
product name
Poly(ethylene glycol) diacrylamide, Mn 2000, contains MEHQ as stabilizer
Forme
low-melting solid
Niveau de qualité
Poids mol.
Mn 2000
average Mn 2000
Contient
MEHQ as stabilizer
Couleur
white to off-white
Solubilité
deionized water: 20 wt. % at 23 °C
Extrémité Ω
acrylamide
Extrémité α
acrylamide
Température de stockage
−20°C
Catégories apparentées
Description générale
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable