923397
1-((2-(tert-Butoxycarbonyl)-5-oxa-2-azaspiro[3.4]octan-6-yl)methyl)azetidine-3-carboxylic acid
Synonyme(s) :
Rigid linker for PROTAC® development
About This Item
Produits recommandés
Forme
powder
Niveau de qualité
Pertinence de la réaction
reagent type: linker
Groupe fonctionnel
Boc
carboxylic acid
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
O=C(O)C1CN(C1)CC(CC2)OC32CN(C(OC(C)(C)C)=O)C3
Application
Developed in partnership with ComInnex.
Similar linkers in this series:
923389
923354
Autres remarques
Informations légales
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable