920592
2-(2-(tert-Butoxycarbonyl)-5-oxo-2,6-diazaspiro[3.6]decan-6-yl)benzoic acid
Synonyme(s) :
Rigid linker for PROTAC® development
About This Item
Forme
powder
Niveau de qualité
Pertinence de la réaction
reagent type: linker
Groupe fonctionnel
Boc
carboxylic acid
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CC(C)(OC(N1CC2(CCCCN(C2=O)C3=CC=CC=C3C(O)=O)C1)=O)C
Catégories apparentées
Application
Similar linkers in this series:
920711
920614
920622
920630
Autres remarques
Informations légales
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable