Principaux documents
Z169447
Supelco
Coffret d′examen Spectroline® CM UV
Cabinet CM-26, AC/DC input 230 V AC, 50 Hz, European 2-pin plug
Synonyme(s) :
UV Light Viewing Enclosure
About This Item
Code UNSPSC :
41115711
Nomenclature NACRES :
NC.07
Caractéristiques
CSA approved
Technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
Larg. × L × H
9 in. × 12 in. × 6 1/2 in.
Description générale
Ces coffrets miniatures légers et portatifs en aluminium sont pourvus de lampes amovibles de 4 et 6 watts pouvant également être utilisées seules. Le rayonnement émis par les lampes, de longue ou courte longueur d′onde, convient pour visualiser les plaques de CCM ou faire des observations en fluroescence UV ou en absorption UV. Très pratiques avec leur fenêtre d′absorption des UV intégrée avec visualisateur, rideau de feutre à accès facile. Le fond est amovible pour permettre une utilisation au- dessus de transilluminateurs, afin d′améliorer l′intensité et le contraste. Agréé UL, conformes aux exigences de l′OSHA. En conformité CE.
Livré avec une lampe UV série E de 6 watts.
Application
  • Spectroline® CM UV-viewing cabinet was used to produce a camera with UV lamp.
  • Spectroline CM UV-viewing cabinet may be used as TLC accessory and also may be used as thermo UV lamps.
  • Spectroline CM UV-viewing cabinet may be used to study the chromatograms obtained from GC-MS analysis.
Informations légales
Spectroline is a registered trademark of Spectronics, Corp.
Certificats d'analyse (COA)
Lot/Batch Number
Désolés, nous n'avons pas de COA pour ce produit disponible en ligne pour le moment.
Construction of a low-cost ultraviolet-viewing cabinet with lamp
Alvarenga, Elson Santiago de, William Argolo Saliba, and Benjamin Goncalves Milagres.
Quimica nova, 28, 927-928 (2005)