915211
Lifeink® 240
acidic type I collagen bioink, 35 mg/mL
Synonyme(s) :
3D Bioprinting, Bioink, Collagen
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Stérilité
sterile; sterile-filtered
Forme
viscous liquid
Concentration
30-40 mg/mL (Collagen concentration)
35 mg/mL
Impuretés
≤10 EU/mL Endotoxin
Couleur
colorless
pH
3.0-5.0
Température de stockage
2-8°C
Application
Informations légales
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Met. Corr. 1
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1