Key Documents
905453
Sigma-Aldrich
Cyclohexanol-13C6
≥99 atom % 13C, ≥98% (CP)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
13C6H12O
Poids moléculaire :
106.11
Code UNSPSC :
12352001
Pureté isotopique
≥99 atom % 13C
Pureté
≥98% (CP)
Forme
liquid
Changement de masse
M+6
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
147.2 °F
Point d'éclair (°C)
64 °C