Key Documents
903426
Sigma-Aldrich
Ru(p-CF3-bpy)3 (BF4)2
≥95%
Synonyme(s) :
Tris(2,2′-(pCF3)bipyridine)ruthenium(II) tetrafluoroborate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C36H18B2F26N6Ru
Poids moléculaire :
1151.22
Code UNSPSC :
12352101
Pureté
≥95%
Forme
powder or crystals
Pertinence de la réaction
core: ruthenium
reagent type: catalyst
reaction type: Photocatalysis
Pf
>300 °C
Application
Ru(p-CF3-bpy)3 (BF4)2 is a versatile photocatalyst that can be used for a variety of synthetic transformations.
Product can be used with our line of photoreactors: Including Penn PhD (Z744035) & SynLED 2.0 (Z744080)
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable