902527
Amino-PEG5-t-butyl ester
≥95%
Synonyme(s) :
tert-Butyl-1-amino-3,6,9,12,15-pentaoxaoctadecan-18-oate, H2N-PEG5-CH2CH2COOtBu
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥95%
Forme
liquid
Pertinence de la réaction
reagent type: cross-linking reagent
Indice de réfraction
n/D 1.4534
Densité
1.4690 g/mL
Groupe fonctionnel
amine
ester
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
NCCOCCOCCOCCOCCOCCC(OC(C)(C)C)=O
Application
Technology Spotlight: Degrader Building Blocks for Targeted Protein Degradation
Informations légales
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
No data available
Point d'éclair (°C)
No data available