Key Documents
QBD10067
Sigma-Aldrich
Amino-dPEG®6-acid
Synonyme(s) :
1-amino-3,6,9,12,15,18-Hexaoxaheneicosan-21-oic acid, 3-[(17-Amino-3,6,9,12,15-pentaoxaheptadec-1-yl)oxy]propanoic acid, Polyethylene glycol
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C15H31NO8
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
353.41
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
>90%
Forme
solid or viscous liquid
Pertinence de la réaction
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: carboxyl reactive
Groupe fonctionnel
amine
carboxylic acid
Architecture des polymères
shape: linear
functionality: heterobifunctional
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
NCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCC(O)=O
InChI
1S/C15H31NO8/c16-2-4-20-6-8-22-10-12-24-14-13-23-11-9-21-7-5-19-3-1-15(17)18/h1-14,16H2,(H,17,18)
Clé InChI
PVRGRRPCHFTMMD-UHFFFAOYSA-N
Caractéristiques et avantages
Amino-dPEG®6-acid is a novel amino acid that can be manipulated, modified, and used like most other amino acids. The single molecular weight dPEG® spacer arms between the terminal amine and the terminal carboxylic acid are of exact length (25.1 Å), allowing for precise spatial control, and they are hydrophilic and non-immunogenic, imparting greater water solubility and hydrodynamic volume to target molecules.
Informations légales
Products Protected under U.S. Patents # 7,888,536 B2
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Certificats d'analyse (COA)
Lot/Batch Number
Désolés, nous n'avons pas de COA pour ce produit disponible en ligne pour le moment.
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1