901686
Fluoroethylene carbonate
battery grade, ≥99%, acid <200 ppm, anhydrous
Synonyme(s) :
4-Fluoro-1,3-dioxolan-2-one, FEC
About This Item
Produits recommandés
Qualité
anhydrous
battery grade
Pureté
≥99%
Forme
liquid
Impuretés
≤100 ppm H2O
≤200 ppm acid
Point d'ébullition
212 °C
Pf
18-23 °C
Densité
1.485 g/cm3
Application(s)
battery manufacturing
Chaîne SMILES
FC1COC(=O)O1
InChI
1S/C3H3FO3/c4-2-1-6-3(5)7-2/h2H,1H2
Clé InChI
SBLRHMKNNHXPHG-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Caractéristiques et avantages
✔ Improves Battery Safety
✔ Enhances Battery Performance
✔ Versatile Electrode Compatibility
Attention
- These electrolyte solutions have extremely low water content; please handle under inert and moisture free environment (glove box).
- Keep containers tightly closed. Keep away from heat and ignition sources. Store in a cool and dry place. Avoid storing together with oxidizers.
Informations légales
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Contenu apparenté
Les batteries, supercondensateurs et piles à combustible sont des dispositifs de stockage et de conversion d'énergie, basés sur la production d'énergie électrochimique au niveau d'une interface électrode/électrolyte et d'une séparation assurant le transport d'électrons/ions.
Les batteries, supercondensateurs et piles à combustible sont des dispositifs de stockage et de conversion d'énergie, basés sur la production d'énergie électrochimique au niveau d'une interface électrode/électrolyte et d'une séparation assurant le transport d'électrons/ions.
Batteries, fuel cells, and supercapacitors rely on electrochemical energy production. Understand their operation and electron/ion transport separation.
Les batteries, supercondensateurs et piles à combustible sont des dispositifs de stockage et de conversion d'énergie, basés sur la production d'énergie électrochimique au niveau d'une interface électrode/électrolyte et d'une séparation assurant le transport d'électrons/ions.