900873
1-Butyl-1-methylpyrrolidinium bis(trifluoromethylsulfonyl)imide
>99%, <500 ppm H2O
Synonyme(s) :
N,N-Butylmethylpyrrolidinium bis(trifluoromethanesulfonyl)amide, N,N-Butylmethylpyrrolidinium bis(trifluoromethanesulfonyl)imide, N,N-Butylmethylpyrrolidinium trifluoromethanesulfonimide, PYR14-TFSI
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
>99%
Forme
liquid
Impuretés
<500 ppm H2O
Pf
-18 °C
Densité
1.378 g/cm3
Application(s)
battery manufacturing
Chaîne SMILES
CCCC[N+]1(C)CCCC1.FC(F)(F)S(=O)(=O)[N-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C9H20N.C2F6NO4S2/c1-3-4-7-10(2)8-5-6-9-10;3-1(4,5)14(10,11)9-15(12,13)2(6,7)8/h3-9H2,1-2H3;/q+1;-1
Clé InChI
HSLXOARVFIWOQF-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
>230.0 °F - Not applicable
Point d'éclair (°C)
> 110 °C - Not applicable
Les clients ont également consulté
Articles
Solid-state Li batteries: Review of solid electrolytes, ion conduction, structures, and electrochemical processes.
Solid-state Li batteries: Review of solid electrolytes, ion conduction, structures, and electrochemical processes.
Solid-state Li batteries: Review of solid electrolytes, ion conduction, structures, and electrochemical processes.
Solid-state Li batteries: Review of solid electrolytes, ion conduction, structures, and electrochemical processes.