Principaux documents
711713
Sigma-Aldrich
1-Butyl-3-methylimidazolium bis(trifluoromethylsulfonyl)imide
≥98%
Synonyme(s) :
BMIIm, BMIM TFSI
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C10H15F6N3O4S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
419.36
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Essai
≥98%
Forme
liquid
Impuretés
≤0.5% water
Groupe fonctionnel
fluoro
Chaîne SMILES 
CCCCn1cc[n+](C)c1.FC(F)(F)S(=O)(=O)[N-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H15N2.C2F6NO4S2/c1-3-4-5-10-7-6-9(2)8-10;3-1(4,5)14(10,11)9-15(12,13)2(6,7)8/h6-8H,3-5H2,1-2H3;/q+1;-1
Clé InChI
INDFXCHYORWHLQ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Sales restrictions may apply
Application
1-Butyl-3-methylimidazolium bis(trifluoromethylsulfonyl)imide is a hydrophobic ionic liquid that can enhance the activity of N,N,N′,N′-tetra(n-octyl)diglycolamide (TODGA) extractant in the extraction of uranium(VI) from an aqueous nitric acid media.
Attention
not available in the US
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 Oral
Organes cibles
Nervous system
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Synergistic extraction of uranium (VI) with TODGA and hydrophobic ionic liquid mixtures into molecular diluent.
Turanov AN, et al.
Separation and Purification Technology, 164, 97-106 (2016)