856193
(−)-Erythromycin hydrate
96%
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
96%
Forme
powder
Activité optique
[α]22/D −70°, c = 2 in ethanol
Pf
138-140 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
amine
ester
ether
ketone
Chaîne SMILES
[H]O[H].CC[C@H]1OC(=O)[C@H](C)[C@@H](O[C@H]2C[C@@](C)(OC)[C@@H](O)[C@H](C)O2)[C@H](C)[C@@H](O[C@@H]3O[C@H](C)C[C@@H]([C@H]3O)N(C)C)[C@](C)(O)C[C@@H](C)C(=O)[C@H](C)[C@@H](O)[C@]1(C)O
InChI
1S/C37H67NO13.H2O/c1-14-25-37(10,45)30(41)20(4)27(39)18(2)16-35(8,44)32(51-34-28(40)24(38(11)12)15-19(3)47-34)21(5)29(22(6)33(43)49-25)50-26-17-36(9,46-13)31(42)23(7)48-26;/h18-26,28-32,34,40-42,44-45H,14-17H2,1-13H3;1H2/t18-,19-,20+,21+,22-,23+,24+,25-,26+,28-,29+,30-,31+,32-,34+,35-,36-,37-;/m1./s1
Clé InChI
XGYMKYQKIUWFJD-YZPBMOCRSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable