796948
Sodium selenide
95%
Synonyme(s) :
Disodium selenide
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
95%
Forme
powder
Chaîne SMILES
[Na][Se][Na]
InChI
1S/2Na.Se
Clé InChI
PNCGYTHKTDMKME-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Code de la classe de stockage
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable