Key Documents
8.43845
Sigma-Aldrich
Selenium disulfide
for synthesis
Synonyme(s) :
Selenium disulfide
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
S2Se
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
143.09
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
Numéro de classement CE :
231-303-8
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Forme
solid
Puissance
138 mg/kg LD50, oral (Rat)
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/S2Se/c1-3-2
Clé InChI
JNMWHTHYDQTDQZ-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Code de la classe de stockage
6.1B - Non-combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable