Key Documents
778222
Sigma-Aldrich
Boc-D-Lys-OH
98%
Synonyme(s) :
Nα-(tert-Butoxycarbonyl)-D-lysine, Nα-Boc-D-lysine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C11H22N2O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
246.30
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
98%
Forme
powder or crystals
Activité optique
[α]22/D -24°, c = 0.5% in methanol
Capacité de réaction
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Pf
205-210 °C
Application(s)
peptide synthesis
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
OC([C@H](NC(OC(C)(C)C)=O)CCCCN)=O
InChI
1S/C11H22N2O4/c1-11(2,3)17-10(16)13-8(9(14)15)6-4-5-7-12/h8H,4-7,12H2,1-3H3,(H,13,16)(H,14,15)/t8-/m1/s1
Clé InChI
DQUHYEDEGRNAFO-MRVPVSSYSA-N
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3