Key Documents
759937
Sigma-Aldrich
2-(Trifluoromethyl)indole
97%
Synonyme(s) :
2-(Trifluoromethyl)-1H-indole
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C9H6F3N
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
185.15
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
106-110 °C
Groupe fonctionnel
fluoro
Chaîne SMILES 
FC(F)(F)c1cc2ccccc2[nH]1
InChI
1S/C9H6F3N/c10-9(11,12)8-5-6-3-1-2-4-7(6)13-8/h1-5,13H
Clé InChI
QFHVHZJGQWMBTE-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Skull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable