Key Documents
748927
Sigma-Aldrich
Diethyl carbonate-(carbonyl-13C)
98 atom % 13C, 97% (CP)
About This Item
Formule linéaire :
(C2H5O)213CO
Poids moléculaire :
119.12
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352108
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
98 atom % 13C
Pureté
97% (CP)
Forme
liquid
Point d'ébullition
126-128 °C (lit.)
Densité
0.983 g/mL at 25 °C (lit.)
Changement de masse
M+1
Chaîne SMILES 
CCO[13C](=O)OCC
InChI
1S/C5H10O3/c1-3-7-5(6)8-4-2/h3-4H2,1-2H3/i5+1
Clé InChI
OIFBSDVPJOWBCH-HOSYLAQJSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
77.0 °F
Point d'éclair (°C)
25 °C